Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med polyprop
Artikelnummer. 11902043
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
NS 14/23
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled unitSize
11902043 5 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
10030052 1000 mL 19/32 NS Standard Ground -
13197949 5 mL 7/16 NS Standard Ground Pakke med 2
12628675 100 mL 12/21 NS Standard Ground Pakke med 2
11952043 100 mL 14/23 NS Standard Ground Pakke med 2
11912043 10 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
11962043 200 mL 14/23 NS Standard Ground Pakke med 2
11922043 20 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
10174924 50 mL NS 14/23 Pakke med 2
10758811 2000 mL 29/32 NS Standard Ground -
10245522 20 mL 12/21 NS Standard Ground Pakke med 2
11932043 25 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
10386342 25 mL 12/21 NS Standard Ground Pakke med 2
11982043 500 mL 19/26 NS Standard Ground Pakke med 2
11942043 50 mL 12/21 NS Standard Ground Pakke med 2
11972043 250 mL 14/23 NS Standard Ground Pakke med 2
10315231 1000 mL 24/29 NS Standard Ground Hver
10151742 5000 mL 34/35 NS Standard Ground Hver
10611923 10,000 mL 45/40 NS Standard Ground -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 11902043 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2822153
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå præcise standardløsninger. Hirschmann™ Klasse A volumetriske kolber med polyprop er standardiseret til at indeholde eller levere en bestemt mængde væske. Kolben har sølv diffusionsblæk med brune graderinger.
  • Med polyethylenprop
  • Med ravfarvet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 70 mm
Grænse for fejl ±0,04 ml
Standard konusled 10/19 NS Standard Ground
Tolerance ±0,04 ml
Uddannet Ja
Klasse EN