Learn More
Hirschmann™ Klasse A målekolber med polyprop
Product Code. 10611923
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
NS 14/23
Unit Size:
Hver
Pakke med 2
Product Code. 10611923
Brand: Hirschmann™ 2822198
Only null left
Add to basket
Add to basket
Opnå præcise standardløsninger. Hirschmann™ Klasse A volumetriske kolber med polyprop er standardiseret til at indeholde eller levere en bestemt mængde væske. Kolben har sølv diffusionsblæk med brune graderinger.
  • Med polyethylenprop
  • Med ravfarvet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Kalibrering At indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Permanente ravfarvede markeringer med sølv diffusionsfarve
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 570± 5 mm
Inkluderer Polyethylenprop
Grænse for fejl ±2 ml
nr. pr. pakke 1/Pakke
Standard konusled 45/40 NS Standard Ground
Tolerance ±2 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Sterilitet Ikke steril
Klasse EN
Bund form Rund