Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med polyprop
Beskrivelse
- Med polyethylenprop
- Med ravfarvet graduering
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Permanente ravfarvede markeringer med sølv diffusionsfarve |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Højde (metrisk) | 470± 5 mm |
| Inkluderer | Polyethylenprop |
| Grænse for fejl | ±1,2 ml |
| nr. pr. pakke | 1/Pakke |
| Vis mere |