Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med polyprop
Beskrivelse
- Med polyethylenprop
- Med ravfarvet graduering
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 300 mm |
| Grænse for fejl | ±0,6 ml |
| Standard konusled | 19/32 NS Standard Ground |
| Tolerance | ±0,6 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |