Beskrivelse
- Ledningen kommer i 20-gauge størrelse, ideel til fremstilling af dine egne prober eller forlængerkabler.
- Møder ANSI og ASTM standarder.
- Vælg mellem tråd med polyvinylchlorid (PVC), fluoreret ethylenpropylenharpiks (FEP/FEP), glasfiber, højtemperaturglasfiber eller ydre/indvendig isolering af keramisk fiber.
- Disse kabler fås også i 100 fod eller 1000 fod længder til enhver applikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -73 °C til +900 °C |
| Type | Termoelement ledning |
| Isolering | Glasfletning |
| Temperatur (engelsk) | -99,4 °F til +1652 °F |
| Længde (engelsk) | 100 ft. |
| Længde (metrisk) | 30 m |