Få mere at vide
Hellma™ Specielle optiske glas 100-OS Macro Cell Cuvettes
Kapacitet (metrisk):
14 ml
17,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Transmission of more than 80% over a spectral range of between 320 to 2500nm
- For photometry and colorimetry measurements
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Macro Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 14 ml |
| Materiale | Optical Glass |
| Bredde (metrisk) interiør | 9.5mm |
| Mængde | 2 Pack |
| Vejlængde | 40 mm |
| Bølgelængdeområde | 320 to 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 42.5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Spectrophotometer |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |
| Vis mere |