Få mere at vide
Hellma™ Specielle optiske glas 100-OS Macro Cell Cuvettes
Artikelnummer. 11767263
Kapacitet (metrisk):
14 ml
17,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11767263
Brand: Hellma™ 1004020
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Hellma™ Specielle Optical Glass 100-OS Macro Cell Cuvettes er fremstillet af SCHOTT™ type UK 5 glas, som er fremstillet af exceptionelt rene råmaterialer, hvilket giver en forbedret transmission i det nær ultraviolette område.
  • Transmission of more than 80% over a spectral range of between 320 to 2500nm
  • For photometry and colorimetry measurements
Tekniske data
Type Macro Cell
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Materiale Optical Glass
Bredde (metrisk) interiør 9.5mm
Mængde 2 Pack
Vejlængde 40 mm
Bølgelængdeområde 320 to 2500 nm
Højde (metrisk) 42.5 mm
Til brug med (udstyr) Spectrophotometer
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Spectroscopy