Få mere at vide
Hellma™ Specielle optiske glas 100-OS Macro Cell Cuvettes
Beskrivelse
- Transmission på mere end 80 % over et spektralområde på mellem 320 og 2500 nm
- Til fotometri- og kolorimetrimålinger
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Makro celle |
| Kapacitet (metrisk) | 17,5 ml |
| Materiale | Glas |
| Bredde (metrisk) interiør | 9.5mm |
| Mængde | 2 Pakke |
| Vejlængde | 50 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Til brug med (udstyr) | Spectro fotomåler |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Spektroskopi |