Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasbund til ekssikkator
Artikelnummer. p-7083455 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Højde (metrisk):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Til brug med (udstyr):
Eksikkator (Type: 100 mm)
Eksikkator (Type: 150 mm)
Eksikkator (Type: 200 mm)
Eksikkator (Type: 250 mm)
Eksikkator (Type: 300 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15554635
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kun glasbund til brug med ekssikkator
  • Bund til ekssikkator
Certificeringer
ISO 13 130, DIN 12 491
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 239 mm
Produkttype Bund
Oversigt ID: 131 mm
Materiale Glas
Til brug med (udstyr) Eksikkator (Type: 250 mm)
Højde (metrisk) 238 mm