Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasbund til ekssikkator
Artikelnummer. 15504645 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Højde (metrisk):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Til brug med (udstyr):
Eksikkator (Type: 100 mm)
Eksikkator (Type: 150 mm)
Eksikkator (Type: 200 mm)
Eksikkator (Type: 250 mm)
Eksikkator (Type: 300 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15504645 285 mm 288 mm Eksikkator (Type: 300 mm) Hver
15554635 239 mm 238 mm Eksikkator (Type: 250 mm) Hver
15554625 143 mm 158 mm Eksikkator (Type: 150 mm) Hver
15504635 192 mm 203 mm Eksikkator (Type: 200 mm) Hver
15504625 94 mm 113 mm Eksikkator (Type: 100 mm) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15504645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00 DKK
    2157.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 457.66 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kun glasbund til brug med ekssikkator
  • Bund til ekssikkator
Certificeringer
ISO 13 130, DIN 12 491
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 285 mm
Produkttype Bund
Oversigt ID: 160 mm
Materiale Glas
Til brug med (udstyr) Eksikkator (Type: 300 mm)
Højde (metrisk) 288 mm