Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasbund til ekssikkator
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Højde (metrisk):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Til brug med (udstyr):
Eksikkator (Type: 100 mm)
Eksikkator (Type: 150 mm)
Eksikkator (Type: 200 mm)
Eksikkator (Type: 250 mm)
Eksikkator (Type: 300 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 192 mm |
| Produkttype | Bund |
| Oversigt | ID: 119 mm |
| Materiale | Glas |
| Til brug med (udstyr) | Eksikkator (Type: 200 mm) |
| Højde (metrisk) | 203 mm |