Få mere at vide
Hirschmann™ Glasflaske
Beskrivelse
- Firkantet ravfarvet glas til beskyttelse af lysfølsomme medier
- GL 45
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 1 Hver |
| Halsfinish | 45 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Form | Firkant |
| Produkttype | Firkantet glasflaske |