Få mere at vide
Berlin Packaging™ Runde smalle glasflasker
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Farve:
Amber
Clear
Ravgul
Beskrivelse
- DIN 28 certificering
- Ravgul eller klar
- Rundt glas med smal hals
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Certificeringsparametre | DIN 28 |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Rav flaske |