Få mere at vide
Hirschmann™ Glasflaske
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Beskrivelse
- Firkantet ravfarvet glas til beskyttelse af lysfølsomme medier
- GL 45
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Trådstørrelse (metrisk) | 32 mm |
| Produkttype | Flaske til opbevaring af medier |
| Til brug med (udstyr) | ceramus™ opus™ og solarus™ |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |