Få mere at vide
Gravis Glasflasker med bred hals
Artikelnummer. p-8000722
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
30 mL
100 mL
Artikelnummer. 11864282
Brand: Gravis A001021110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gravis Glasflasker med bred hals skal forsegles med vandtætte skruelåg.
  • Fås i en række kapaciteter
  • Bred hals giver nem adgang til indholdet
  • Fremstillet af soda lime glas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL
Materiale Glas
nr. pr. pakke 360/pk
Mængde 2.5mL
Produkttype Opbevaringsflaske