Få mere at vide
Gravis Glasflasker med bred hals
Artikelnummer. 12646326
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
30 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
12646326 30 mL
11864282 2.5 mL
17624815 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12646326 Leverandør Gravis Leverandørnr. B00327/110D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 DKK
    738.58 DKK / Pakke med 110
    Spare 58.42 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gravis Glasflasker med bred hals skal forsegles med vandtætte skruelåg.
  • Fås i en række kapaciteter
  • Bred hals giver nem adgang til indholdet
  • Fremstillet af soda lime glas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Materiale Glas
Hals-id (metrisk) 38
nr. pr. pakke 110/pk
Mængde 30mL
Produkttype Opbevaringsflaske