Få mere at vide
Gravis Glasflasker med bred hals
Artikelnummer. 11864282
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
30 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11864282 2.5 mL
12646326 30 mL
17624815 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11864282 Leverandør Gravis Leverandørnr. A001021110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 DKK
    1046.62 DKK / Pakke med 360
    Spare 78.38 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gravis Glasflasker med bred hals skal forsegles med vandtætte skruelåg.
  • Fås i en række kapaciteter
  • Bred hals giver nem adgang til indholdet
  • Fremstillet af soda lime glas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL
Materiale Glas
nr. pr. pakke 360/pk
Mængde 2.5mL
Produkttype Opbevaringsflaske