Få mere at vide
Fisherbrand™ Glaslegeme pH-elektrode, S7
Artikelnummer. 11786338 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11786338 160 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11786338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.00 DKK
    529.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 186.25 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generelle formål, standard, glashus pH-meter med et S7-stik. Fisherbrand™ Glaslegeme pH-elektrode, S7 bruger en KCl 4M + AGCl elektrolyt.
  • Generelt formål
  • Glas krop
  • pH-område: 0 - 14
  • Elektrolyt: KCl 4M + AgCl
  • Stik: S7
Tekniske data
Konnektortyper S7
Diameter (metrisk) 12 mm
Længde (metrisk) 160 mm
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C