Få mere at vide
- Home
- Products
- Kolber
- Målekolber
- Hirschmann™ Klasse A målekolber med polyprop, blå graduering
Hirschmann™ Klasse A målekolber med polyprop, blå graduering
Artikelnummer. 11738071
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Taper Ground
Tolerance:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
±2 ml
0.025 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Standard konusled | Tolerance | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11738071 | 50 mL | 12/21 NS Standard Ground | ±0,06 ml | Pakke med 2 |
| 10218211 | 10 L | 45/40 NS Standard Ground | ±2 ml | Hver |
| 10689451 | 1000 mL | 24/29 NS Standard Ground | ±0,6 ml | Hver |
| 10522891 | 1000 mL | 24/29 NS Standard Ground | ±0,4 ml | Hver |
| 11780964 | 100 mL | 12/21 NS Standard Ground | ±0,1 ml | Pakke med 2 |
| 11760964 | 10 mL | 10/19 NS Standard Ground | ±0,04 ml | Pakke med 2 |
| 11708071 | 10 mL | 7/16 NS Standard Ground | ±0,025 ml | Pakke med 2 |
| 10561161 | 2000 mL | 29/32 NS Standard Ground | ±0,6 ml | Hver |
| 11782142 | 200 mL | 14/23 NS Standard Ground | ±0,15 ml | Pakke med 2 |
| 11718071 | 20 mL | 10/19 NS Standard Ground | ±0,04 ml | Pakke med 2 |
| 11792142 | 250 mL | 14/23 NS Standard Ground | ±0,15 ml | Pakke med 2 |
| 11816993 | 25 mL | 12/21 NS Standard Ground | ±0,06 ml | Pakke med 2 |
| 11728071 | 25 mL | 10/19 NS Standard Ground | ±0,04 ml | Pakke med 2 |
| 10244712 | 20 mL | 12/21 NS Standard Ground | ±0,04 ml | Pakke med 2 |
| 11702152 | 500 mL | 19/26 NS Standard Ground | ±0,25 ml | Pakke med 2 |
| 10646111 | 5 L | 34/35 NS Standard Ground | ±1,2 ml | Hver |
| 11770964 | 50 mL | 14/23 NS Standard Ground | ±0,08 ml | Pakke med 2 |
| 11750964 | 5 mL | 10/19 NS Standard Ground | ±0,04 ml | Pakke med 2 |
| 11772142 | 100 mL | 14/23 NS Standard Ground | ±0,1 ml | Pakke med 2 |
| 11782412 | 5 mL | 7/16 NS Standard Taper Ground | 0.025 mL | Pakke med 2 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11738071
Leverandør
Hirschmann™
Leverandørnr.
2820175
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Med NS-slebet og polyethylenprop
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Grænse for fejl | ±0,06 ml |
| Standard konusled | 12/21 NS Standard Ground |
| Tolerance | ±0,06 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |