Få mere at vide
Jenway™ Glasbænk pH-måler
Artikelnummer. 11400479
Skift visning
Område (pH):
-2.000 til 19,999
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Område (pH) Pakningsstørrelse
11400479 -2.000 til 19,999 Hver
1 options
Artikelnummer. 11400479 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 3545906
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Alsidigt, brugervenligt pH-, mV- og temperaturmåler. Jenway™ Glasbænk pH-meter er ideel til rutineanalyse.
  • Samtidig aflæsning af pH og temperatur
  • pH-opløsning til 3 decimaler
  • 1, 2 eller 3 punkts kalibrering
  • Automatisk eller manuel buffervalg
  • Lagring af op til 32 resultater
  • RS232 forbindelse til printer eller pc via DataWay
  • 3 års garanti
Tekniske data
Inkluderer pH-elektrode i glas (924 005), elektrodestander og holder, ATC-sonde (027 500), BNC-kortslutningsstik, pH 4, 7 og 10 buffere og EU-strømforsyning
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,2
Nøjagtighed (pH) ±0,003
Udgange Analog, RS-232
Område (pH) -2.000 til 19,999
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Opløsning (mV) 0.1/1mV
Kalibreringspunkter 1 til 3
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
Vægt (metrisk) 850 g
garanti 3 år
Strømforsyning EU strømforsyning
Sondetype ATC
Type Bænk pH-måler
Længde (metrisk) 210 mm
Bredde (metrisk) 250 mm
Dybde (metrisk) 55 mm
Spænding 9 V
Frekvens 50/60 Hz