Få mere at vide
Sartorius™ Klokkekrukke af glas
Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
1 mg til 5 g vægte
10 kg vægte
100 g til 1 kg vægte
1g til 50g vægte
2 kg til 5 kg vægte
20 kg vægte
50 kg vægte
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Klokkekrukke |
| Materiale | Glas |
| Form | Klokke |
| Til brug med (udstyr) | 50 kg vægte |
| Mængde | 1 hver |