Få mere at vide
RETSCH Glasperler til møller
Artikelnummer. 10262641 Shop alle Retsch produkter
Diameter (metrisk):
0,10 til 0,25 mm
0,25 til 0,50 mm
0,50 til 0,75 mm
Pakningsstørrelse:
500g
Hver
Artikelnummer. 10262641
Brand: RETSCH 22.222.0003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Retsch MM 200 Blandemøller.
  • Ideel til afbrydelse af biologiske celler
Tekniske data
Type Perler
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 0,50 til 0,75 mm
Til brug med (udstyr) Blandermølle MM 200
Mængde 500 g