Få mere at vide
RETSCH Glasperler til møller
Artikelnummer. 10069270 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,10 til 0,25 mm
0,25 til 0,50 mm
0,50 til 0,75 mm
Pakningsstørrelse:
500g
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10069270 0,10 til 0,25 mm 500g
11736175 0,25 til 0,50 mm Hver
10252641 0,25 til 0,50 mm 500g
10262641 0,50 til 0,75 mm 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10069270 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 22.222.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 DKK
    500.80 DKK / 500g
    Spare 214.20 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Til brug med Retsch MM 200 Blandemøller.
  • Ideel til afbrydelse af biologiske celler
Tekniske data
Type Perler
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 0,10 til 0,25 mm
Til brug med (udstyr) Blandermølle MM 200
Mængde 500 g