Få mere at vide
IKA™ Glaskugler
Artikelnummer. 10131765 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10131765 250 g Hver
1 options
Artikelnummer. 10131765 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003599200
På lager
Måler 6 mm i diameter. IKA™ Glaskugler er til brug med BMT-rør.
Til brug med BMT-rør. 6 mm diameter, 250 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Perler
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 6 mm
Til brug med (udstyr) BMT rør
Mængde 250 g