Få mere at vide
Witeg™ Glasperler
Artikelnummer. p-8010340
Diameter (metrisk):
1,5 til 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
Artikelnummer. 10767375
Brand: Witeg™ 1 540 002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Witeg™ Glasperler som destillationskolonnepakning, blandingsperler og kogende sten.
  • Solid
  • Accessory for laboratory columns
  • Range of diameters: between .5 mm and 8mm
Tekniske data
Type Beads
Materiale Glass
Diameter (metrisk) 1,5 til 2 mm
Mængde 1 kg