Få mere at vide
Witeg™ Glasperler
Beskrivelse
- Fast stof
- Tilbehør til laboratoriekolonner
- Diameterområde: mellem 0,5 mm og 8 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Perler |
| Materiale | Glas |
| Diameter (metrisk) | 1,5 til 2 mm |
| Mængde | 1 kg |