Få mere at vide
Witeg™ Glasperler
Artikelnummer. 10652905
Skift visning
Diameter (metrisk):
1,5 til 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10652905 8 mm
10767375 1,5 til 2 mm
10450975 3 mm
10216554 4 mm
10226554 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10652905 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 1 540 008
Bruge Witeg™ Glasperler som destillationskolonnepakning, blandingsperler og kogende sten.
  • Fast stof
  • Tilbehør til laboratoriekolonner
  • Diameterområde: mellem 0,5 mm og 8 mm
Tekniske data
Type Perler
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 8 mm
Mængde 1 kg