Få mere at vide
MP Biomedicals™ Glasperler, 2 mm
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
Beskrivelse
- Fremstillet af silica glas
- Prøvetype: Dyrevæv, gær, svampe
- Vægtfylde: 2,55
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 0,07 til 0,08 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 1,7 til 2,1 mm |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep-24 5G; FastPrep-24 Homogenisatorer |
| Til brug med (applikation) | Prøveforberedelse, prøvelysering, nukleinsyreisolering og oprensning, proteinisolering, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse, genfunktion, genregulering |
| Produkttype | Silica glasperler |
| Mængde | 1 kg |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.