Få mere at vide
Witeg™ Glasperler
Artikelnummer. 11885125
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11885125 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11885125 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 1 540 006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.99 DKK
    132.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.95 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Witeg™ glasperler som destillationskolonnepakning, blandingsperler og kogesten.
  • Fast stof
  • Tilbehør til laboratoriekolonner
  • Diameterområde: mellem 0,5 mm og 8 mm
Tekniske data
Type Perler
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 6 mm
Mængde 1 kg