Learn More
MP Biomedicals™ Glasperler
Product Code. 15506236 Shop All MP Biomedical Products
Change view
Click to view available options
Materiale:
Glas
Unit Size:
Hver
Product Code. Materiale Unit Size
15506236 Glas Hver
1 options
Product Code. 15506236 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 07DP1070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00 DKK
    438.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.18 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder erstatningsreagenser til at køre alle Saftest™ testsæt.
  • Til brug med SafTest analysator
  • Anvendes med alle seks SafTest testsæt
  • Passer til alle testendepunkter
  • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
  • Detektionsmetode: Bikromatisk fotometer
  • Anvendelsesområde: Nedbrydning af olie/fedt
Specifications
Materiale Glas
Mængde Et rør (5 mm perler)