Få mere at vide
Merck Tilbehør til klassiske glasfilterholdersæt, 47 mm
Shop All Merck Products
Click to view available options
Inkluderer:
Glas Frit membranstøtte
Kun base og stopper
PTFE-beklædt membranstøtte
Skærm i rustfrit stål
Unit Size:
Hver
Description
Millipore Glasvakuumfiltreringstilbehør Produkt:
- Disse tilbehørsprodukter er designet til at erstatte dele indeholdt i Millipore glasvakuumfiltreringssæt eller sørge for en alternativ konfiguration.
- Denne vare er en tilbehørsdel til Millipore 47 mm klassisk glasfilterholdersæt.
- Monteres i standard 1 L og 4 L filtreringskolber.
- Diameter: 47 mm
- Filtreringsområde: 9,6 cm²
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Millipore Klassisk glasfilterholdersæt |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | Glas Frit membranstøtte |
| Type | Glasbund og prop |
| Diameter (metrisk) Øverst | 47 mm |