Få mere at vide
Merck Tilbehør til klassiske glasfilterholdersæt, 47 mm
Artikelnummer. 15895654 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Inkluderer:
Glas Frit membranstøtte
Kun base og stopper
PTFE-beklædt membranstøtte
Skærm i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
15895654 Skærm i rustfrit stål Hver
15864156 Glas Frit membranstøtte Hver
15894156 PTFE-beklædt membranstøtte Hver
15804166 Kun base og stopper Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15895654 Leverandør Merck Leverandørnr. XX1014732
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehørsdel til klassiske glasfilterholdersæt.
Millipore Glasvakuumfiltreringstilbehør Produkt:
  • Disse tilbehørsprodukter er designet til at erstatte dele indeholdt i Millipore glasvakuumfiltreringssæt eller sørge for en alternativ konfiguration.
  • Denne vare er en tilbehørsdel til Millipore 47 mm klassisk glasfilterholdersæt.
  • Monteres i standard 1 L og 4 L filtreringskolber.
  • Diameter: 47 mm
  • Filtreringsområde: 9,6 cm²
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Millipore Klassisk glasfilterholdersæt
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Skærm i rustfrit stål
Type Glasbund og prop
Diameter (metrisk) Øverst 47 mm