Få mere at vide
Merck Tilbehør til klassiske glasfilterholdersæt, 47 mm
Artikelnummer. 15864156
Skift visning
Inkluderer:
Glas Frit membranstøtte
Kun base og stopper
PTFE-beklædt membranstøtte
Skærm i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15864156 Glas Frit membranstøtte Hver
15894156 PTFE-beklædt membranstøtte Hver
15895654 Skærm i rustfrit stål Hver
15804166 Kun base og stopper Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15864156 Leverandør Merck Leverandørnr. XX1014702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2598.48 DKK
    1824.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 773.79 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-06-2027
Tilbehørsdel til klassiske glasfilterholdersæt.
Millipore Glasvakuumfiltreringstilbehør Produkt:
  • Disse tilbehørsprodukter er designet til at erstatte dele indeholdt i Millipore glasvakuumfiltreringssæt eller sørge for en alternativ konfiguration.
  • Denne vare er en tilbehørsdel til Millipore 47 mm klassisk glasfilterholdersæt.
  • Monteres i standard 1 L og 4 L filtreringskolber.
  • Diameter: 47 mm
  • Filtreringsområde: 9,6 cm²
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Engangs Genanvendelig
Materiale Borosilikatglas
Porestørrelse 40 to 60 μm
Inkluderer Glas Frit membranstøtte
Type Glasbund og prop
Diameter (metrisk) Øverst 47 mm
Til brug med (udstyr) Millipore Klassisk glasfilterholdersæt