Få mere at vide
Hecht Karl™ Glaskugler
Artikelnummer. 10073681
Skift visning
Diameter (metrisk):
1 mm
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10073681 4 mm -
10439411 1 mm -
10359111 2 mm 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10073681 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 41401004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.08 DKK
    237.12 DKK / 1kg
    Spare 110.96 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Fremstillet af klart, poleret glas. Karl Hecht™ Glaskugler kan bruges som kogende sten, blandeperler eller til destillationskolonner.
Kugleformede, massive, polerede glasperler til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Type Bold
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 4 mm
Mængde 1 kg pakke