Få mere at vide
Glaskugler, rene, 3,7-4,1 mm, uborede, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10735331 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10735331 500 g 500g
10375750 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10735331 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0300/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Glaskugler, rene, 3,7-4,1 mm, uborede, Fisher Chemical , Antal: 500g, Emballage: Plastpulverbeholder, MDL-nummer: 81645
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 81645
Tekniske data
Emballage Plastic powder jar
Mængde 500 g