Få mere at vide
Thermo Scientific Glasautosampler flaskeindsats
Artikelnummer. 30040222 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.4 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30040222 0.4 mL
1 options
Artikelnummer. 30040222 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 6PME04F1
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Giver pålidelig prøveindkapsling til kromatografiarbejdsgange.
Giver pålidelig prøveindkapsling til kromatografiarbejdsgange. Designet til brug med kompatible autosampler-ampuler hjælper den med at maksimere prøvegenvinding samtidig med, at den understøtter nøjagtige, reproducerbare analytiske resultater.
  • Designet til brug med kompatible autosampler-ampuller i kromatografiapplikationer.
  • 0,4 ml kapacitet er ideelt til lavvolumen prøveanalyse.
  • Flat base-design hjælper med at maksimere adgangen til prøverne og genvindingen af prøverne.
  • Understøtter nøjagtig og reproducerbar prøveinjektion.
  • Fremstillet for pålidelig ydeevne i analytiske laboratoriearbejdsgange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 5.6 mm
Materiale Glas
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 0.4 mL
Grundstil Flad
Markeringssted Nej
Hætteglas type Autosampler Vial
Produkttype Indsæt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.