Få mere at vide
BRAND™ Automatisk glasburette - BB
Artikelnummer. p-7159984 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15895512
Brand: BRAND™ 922522
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uden mellemstophane. Inkluderer flaske.
  • Sikkerhedsstophane
  • Individuel overensstemmelsesattest
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kapacitet (metrisk) 25 ml
    Materiale Glas
    Gradueringer 0.05 mL
    Inkluderer Flaske
    Type Automatisk Buret