Få mere at vide
BRAND™ Automatisk glasburette - BB
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Materiale | Glas |
| Gradueringer | 0.05 mL |
| Inkluderer | Flaske |
| Type | Automatisk Buret |