Få mere at vide
Hecht Karl™ Glas Assistant™ Fermenteringsrør
Artikelnummer. 10318721
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
10 til 11 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
10318721 10 til 11 mm
1 options
Artikelnummer. 10318721 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 41350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.67 DKK
    25.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.14 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Materiale Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 10 til 11 mm
Samlet længde (metrisk) 200 mm
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Produkttype Gæringsrør