Beskrivelse
- En drypfri hældring og en autoklaverbar polypropylen (PP) skrueprop muliggør sterilisering af medier og reagenser.
- Globe Glass™ ravfarvede medieflasker er et fremragende valg til blanding, opbevaring og transport af lysfølsomme opløsninger og medier.
- Fås i størrelser fra 50 ml til 2000 ml.
- ASTM E438, Type I, Klasse A, Borosilikat 3.3 Glas
- Ravfarve reducerer lysgennemtrængningen
- GlassGuard-emballagesystemet™ beskytter mod transportskader
- GL32 polypropylen (PP) skruedæksel på størrelse 50 ml
- GL45 polypropylen (PP) skruehætter i størrelserne 100 ml til 2 L
- Hældningsring for drypfri væskeoverførsel
- Høj modstandsdygtighed over for kemikalier
- Dobbeltskala metriske graderinger
- Holdbart hvidt emaljetryk
- Stort hvidt markeringsområde
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Gevind |
| Lukkestørrelse | GL45 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 16,91 oz. |
| Vis mere |