Få mere at vide
SI Analytics™ Glas Ag/AgCl referenceelektrode
Artikelnummer. 10420772 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
170 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10420772 170 mm
1 options
Artikelnummer. 10420772 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285111504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 DKK
    1684.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.05 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Især anvendelig til adskillelse af kombinationselektroder i separate måle- og referenceelektroder. SI Analytics™ Glas Ag/AgCl referenceelektrode er til specielle applikationer og gør komplekse applikationer endnu mere pålidelige.
  • Kombinationen af rene måleelektroder til f.eks. ion-selektive målinger eller specialkonstruktioner med én referenceelektrode
  • Redox titreringer med konstant pH-værdi med glaselektroder som reference og redox enkeltsensorer som måleelektrode
  • Anvendelse af dobbeltelektrolytelektroder for optimal tilpasning af referenceelektrolyt til målemediet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Type Referenceelektrode
Reference elektrolyt Ag/AgCl
Temperaturområde (metrisk). 5 °C til 135 °C
Længde (metrisk) 170 mm