Få mere at vide
Glasdegib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467096
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467096 100 mg -
16437048 10 mg -
16413097 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16467096 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16391
MedChemExpress Glasdegib (PF-04449913) is a potent and orally bioavailable smoothened inhibitor. Glasdegib (PF-04449913) binds to human SMO (amino acids 181-787) with an IC50 of 4 nM.
Glasdegib (PF-04449913) is a potent and orally bioavailable smoothened inhibitor. Glasdegib (PF-04449913) binds to human SMO (amino acids 181-787) with an IC50 of 4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glasdegib
CAS 1095173-27-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22N6O
Mængde 100 mg
Synonym PF-04449913
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (222.55 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C#N)C=C1)N[C@H]2C[C@H](C3=NC4=CC=CC=C4N3)N(C)CC2
Molekylvægt (g/mol) 374.44
Formel vægt 374.44
Procent renhed 98.36%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death