Få mere at vide
Tube capacity: 6Kg Glas-Col Dry Powder Rocking Shakers
Artikelnummer. 11765059 Shop alle Cole-Parmer produkter
Hastighedsområde:
2 til 60 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11765059
Brand: Tube capacity: 6Kg 5160515
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unikt designet gyngende shaker med en blandingsbevægelse, der kaster pulver fra ende til ende, mens den roterer rundt i beholderen. Cole-Parmer™ Glas-Col Dry Powder Rocking Shakers har en justerbar vippefunktion og kontrol med variabel hastighed.
  • Justerbar vippefunktion og variabel hastighedskontrol giver dig mulighed for at opnå en blandingshandling svarende til blanding i hånden
  • Justerbart silikoneforet stativ modstår kemisk nedbrydning
Tekniske data
Vippevinkel 20°
Bæreevne (metrisk) 6 kg
Hastighedsområde 2 til 60 rpm
Spænding 240 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 37 °C
Watt 180 W
Certificeringer/compliance CE
Temperatur nøjagtighed 37,7 °C
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 43.18 cm
Højde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Controller type Separat kontrolboks
Model- 099A RD9924CE
Inkluderer 6-ft. tre-leder ledning med stik (tre-leder stik på 240 VAC modeller).
Timer rækkevidde 0 til 60 min.