Få mere at vide
Glafenine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448646
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1153
MedChemExpress Glafenine is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a non-narcotic analgesic agent, widely used for the treatment of pains of various origins.
Glafenine is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a non-narcotic analgesic agent, widely used for the treatment of pains of various origins.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glafenine
CAS 3820-67-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17ClN2O4
Mængde 100 mg
Synonym Glafenin
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (268.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC(O)CO)C1=CC=CC=C1NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23
Molekylvægt (g/mol) 372.8
Formel vægt 372.8
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation