missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glafenic Acid Hydrchloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glafenic Acid Hydrchloride Salt |
| CAS | 52803-56-2 |
| Molekylær formel | C16H11ClN2O2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-benzoic Acid Hydrochloride (1:1), 2-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-benzoic Acid Monohydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11ClN2O2.ClH/c17-10-5-6-11-14(7-8-18-15(11)9-10)19-13-4-2-1-3-12(13)16(20)21;/h1-9H,(H,18,19)(H,20,21);1H |
| SMIL | Cl.OC(=O)c1ccccc1Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23 |
| IUPAC navn | 2-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.2 |
| Formel vægt | 334.0276 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?