Få mere at vide
Ansell™ Gladiator™ 16-650 Series Heavy Weight Handsker
Artikelnummer. p-8005273 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12670772
Brand: Ansell™ 16650080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til let til medium stressglashåndtering. Crinkle finish giver fremragende vådt og tørt greb på glatte overflader, men beskytter også hånden mod skarpe kanter.
  • Krøllet finish for greb på tøffeloverflader og beskyttelse mod skarpe kanter
  • Naturgummi belægning
  • Klip-og-syet konstruktion
  • Interlock bomuldsfor
  • Fuldt belagt finish
  • Gauntlet manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Green
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Specific
Latex fri Nej
Materiale Rubber Latex
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 8
Finger stil Crinkled finish
Til brug med (applikation) Glass repair and replacement Construction Utilities All food processing applications that have food contact Seafood processing
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Interlock Cotton
Foring Interlock bomuld
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor God støddæmpning, god snitmodstand
Serie 16-650
Længde (engelsk) 12.2
Længde (metrisk) 310