Få mere at vide
Ansell™ Gladiator™ 16-650 Series Heavy Weight Handsker
Artikelnummer. 12680772 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12680772 9 12 par
11746168 10 -
12670772 8 12 par
12650772 10 12 par
12660772 7 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12680772 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 16650090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    931.35 DKK
    897.28 DKK / 12 par
    Spare 34.07 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Designet til let til medium stressglashåndtering. Crinkle finish giver fremragende vådt og tørt greb på glatte overflader, men beskytter også hånden mod skarpe kanter.
  • Krøllet finish for greb på tøffeloverflader og beskyttelse mod skarpe kanter
  • Naturgummi belægning
  • Klip-og-syet konstruktion
  • Interlock bomuldsfor
  • Fuldt belagt finish
  • Gauntlet manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Grøn
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Specifikt
Latex fri Nej
Materiale Gummilatex
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 9
Finger stil Krøllet finish
Til brug med (applikation) Glasreparation og udskiftning Byggeforsyninger Alle fødevareforarbejdningsapplikationer, der har fødevarekontakt Skaldyrsforarbejdning
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Interlock-bomuld
Foring Lined
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor God støddæmpning, god snitmodstand
Serie 16-650
Længde (engelsk) 12.2
Længde (metrisk) 310