Få mere at vide
Ansell™ Gladiator™ 16-650 Series Heavy Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Krøllet finish for greb på tøffeloverflader og beskyttelse mod skarpe kanter
- Naturgummi belægning
- Klip-og-syet konstruktion
- Interlock bomuldsfor
- Fuldt belagt finish
- Gauntlet manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Farve | Green |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Rubber Latex |
| Produkttype | Tungvægtshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Finger stil | Crinkled finish |
| Til brug med (applikation) | Glass repair and replacement Construction Utilities All food processing applications that have food contact Seafood processing |
| Vis mere |