Beskrivelse
- Krøllet finish for greb på tøffeloverflader og beskyttelse mod skarpe kanter
- Naturgummi belægning
- Klip-og-syet konstruktion
- Interlock bomuldsfor
- Fuldt belagt finish
- Gauntlet manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Farve | Grøn |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Specifikt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Gummilatex |
| Produkttype | Tungvægtshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Finger stil | Krøllet finish |
| Til brug med (applikation) | Glasreparation og udskiftning Byggeforsyninger Alle fødevareforarbejdningsapplikationer, der har fødevarekontakt Skaldyrsforarbejdning |
| Vis mere |