Få mere at vide
Ansell™ Gladiator™ 16-500 Series Heavy Weight Handsker
Artikelnummer. p-8005272 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12630772
Brand: Ansell™ 16500080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til let til medium stressglashåndtering. Crinkle finish giver fremragende vådt og tørt greb på glatte overflader, men beskytter også hånden mod skarpe kanter.
  • Ergonomisk designet til at følge håndens naturlige form. En mere naturlig handskeform giver en bedre pasform og sikrer sikrere håndtering.
  • God dæmpning, god snitmodstand, god komfort.
  • Krøllet finish for greb på tøffeloverflader og beskyttelse mod skarpe kanter
  • Naturgummi belægning
  • Klip-og-syet konstruktion
  • Interlock bomuldsfor
  • 3/4 dyppet finish
  • Strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Green
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Specific
Latex fri Nej
Materiale Rubber Latex
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 8
Finger stil Crinkled finish
Til brug med (applikation) Maintenance Handling dry, wet or oily large objects Trash collecting
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Interlock Cotton
Foring Interlock bomuld
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor God støddæmpning, god snitmodstand
Serie 16-500
Længde (engelsk) 9.1
Længde (metrisk) 230